Learn More
Thermo Scientific™ Compat-Able™ BCA Protein Assay Kit
Réactifs de précipitation pour éliminer les substances interférentes des échantillons de dosage protéique pour les rendre compatibles avec les dosages BCA et Coomassie-Bradford.
Marque: Thermo Scientific™ 23229
193.05 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le kit de préparation de dosages protéiques Compat-Able Thermo Scientific™ élimine les substances interférentes des échantillons de dosage protéique pour les rendre compatibles avec les dosages BCA et Bradford.
Les réactifs Compat-Able éliminent les sels, les détergents, les agents réducteurs et les autres substances des échantillons de protéines afin d’éliminer les interférences avec les dosages de protéines. Le protocole précipite de manière sélective toute la protéine, permettant ainsi aux composants non protéiques d’être facilement décantés et éliminés. La protéine précipitée purifiée est dissoute dans l’eau, ce qui la rend prête pour la détermination précise de la concentration protéique par des méthodes d’analyse protéique standard. La procédure est réalisée en moins de 10 minutes en quelques étapes simples. L’ensemble de préparation des composés Compat-Able est disponible individuellement ou facilement, avec le kit de dosage des protéines BCA Thermo Scientific Pierce ou le kit de dosage des protéines Thermo Scientific Pierce Coomassie Plus.Points clés :
Éliminer les incompatibilités : élimine presque toute substance qui interfère avec les dosages protéiques colorimétriques : sels, détergents, dénaturants, agents réducteurs et même tampon d’échantillons IEF
Simple et rapide : prépare des échantillons en moins de 10 minutes en quatre étapes simples
Pratique : un ensemble de réactifs pratique est plus facile à utiliser que les réactifs de précipitation faits maison de TCA ou d’acétone, produisant ainsi des résultats plus cohérents
Adaptable : la méthode de microcentrifugeuse est facilement adaptée à des volumes de tubes à centrifuger plus importants pour répondre à des besoins particuliers
Validé : testé et proposé avec les kits de dosage protéique BCA et Coomassie Plus ; le protocole intègre des procédures de contrôle et de normalisation
Comprend :
Le kit contient deux réactifs en flacon (réactif 1 et réactif 2) ; les kits complets contiennent le jeu de réactifs plus les composants du dosage protéique respectif
Spécification
Suffisant pour : Traitement de 500 échantillons de dosage protéique maximum et réalisation de 250 dosages en tubes ou 2 500 dosages en microplaques • Réactif 1 Compat-Able, 250 ml • Réactif 2 Compat-Able, 250 ml • Réactif A BCA, 500 ml • Réactif B BCA, 25 ml • Ampoules d’étalon d’albumine, 2 mg / ml, 10 x 1 ml |
|
Dosage BCA | |
Compat-Able™ | |
Non spécifique à la cible | |
Absorbance, détection basée sur une solution, élimination de l’incompatibilité | |
1 litre |
Kits de dosage protéiques Compat-Able BCA | |
Colorimétrique | |
Test d’analyse quantitative des protéines | |
250 dosages en tube ou 2500 dosages sur microplaques | |
Spectrophotomètre, lecteur de microplaques |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.