Learn More
Thermo Scientific™ Kit de quantification d’endotoxines chromogènes Pierce™
Code produit. 16844843 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
240 réactions
30 réactions
60 réactions
Conditionnement:
100g
30 réactions
60 réactions
Code produit. 16844843
Marque: Thermo Scientific™ A39553
Test hautement sensible du point final qui permet de mesurer et de détecter avec précision les endotoxines (lipopolysaccharide) dans un échantillon de protéines, peptides, acides nucléiques ou anticorps à l’aide du dosage de lysat d’amœbocyte.
  • Test de détection hautement sensible des endotoxines doté d’une plage étendue — Détecte aussi peu que 0,01 UE/ml et autant que 1 UE/ml
  • Dosage spécifique — Aucune interférence des ß-glucanes, adapté à une large gamme d’échantillons, notamment les protéines, les vaccins, les plasmides, l’ADN et l’ARN. 
  • Rapide — Essais réalisés en seulement 20 minutes
  • Essai chromogène du point final — Mesure avec un spectrophotomètre standard ou un lecteur de plaques à 405-410 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Lysat d’amœbocyte lyophilisé
• Étalon de l’endotoxine E. coli
• Substrat chromogène
• Eau sans endotoxines
Conserver entre 2 et 8°C à réception.
Plage de dosage 0,01 à 0,1 UE/ml, 0,1 à 1,0 UE/ml
Sensibilité du dosage 0,01 UE/ml
Doser Chromogène en fin de mesure
Méthode de détection Colorimétrique
Conditions d’expédition Glace humide
Gamme de produits Pierce
Quantité 240 réactions
Cible Endotoxins
Type Kit d’analyse quantitative d’endotoxine
Suffisant pour 240 dosages sur microplaques à puits contenant 0,01 à 1 unité d’endotoxines/ml
Format Kit