Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Chicken IgY Purification Kit
Code produit. p-4527463 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 l
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 10006433
Marque: Thermo Scientific™ 44918
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Purifiez des anticorps de poulet à partir de jaunes d’œuf de poule avec des réactifs de précipitation et de délipidation uniques pour isoler de manière sélective la fraction d’IgY.
Le kit de purification d’IgY de poulet Thermo Scientific™ Pierce purifie les anticorps de poulet dans des jaunes d’œuf de poule à l’aide d’un réactif de délipidation exclusif qui sépare les protéines des lipides et d’un réactif de précipitation pour isoler de manière sélective une fraction d’IgY.
Le kit de purification d’IgY est simple d’emploi. Une fois le jaune d’œuf isolé à l’aide du séparateur d’œuf fourni, les lipides sont efficacement supprimés par incubation et centrifugation dans le réactif de délipidation Pierce. Ce premier réactif est également efficace comme solution de stockage : il permet de recueillir plusieurs jaunes d’œuf et de les conserver pour les extraire en même temps ultérieurement. Après l’ajout du réactif de précipitation d’IgY Pierce spécialisé et la centrifugation, on obtient un culot quasiment pur d’IgY intactes ; il est facilement dissous dans une solution saline tamponnée au phosphate (PBS) ou un autre tampon de conservation. Les IgY purifiées sont prêtes à l’emploi dans les méthodes d’immunodétection ou la purification spécifique des antigènes sans interférence des lipides.
Points clés :
  • Économique : purifie deux fois plus d’IgY par œuf que d’autres kits couramment utilisés, offrant ainsi un coût inférieur par milligramme d’IgY purifiée
  • Haute pureté – la méthode produits des anticorps de poulet purs de 85 à 95 % (d’après les résultats de l’analyse SDS-PAGE)
  • Simplicité d’utilisation – méthode de précipitation simple pour purifier les IgY de poulet sans colonnes d’affinité
  • Protocole flexible – les œufs peuvent être recueillis et stockés rapidement dans un tampon pour être purifiés ultérieurement
  • Pratique – utilisez les œufs directement hors du réfrigérateur ; il n’est pas nécessaire de les laisser atteindre la température ambiante
Comprend :
Séparateur d’œuf, réactif de délipidation et réactif de précipitation d’IgY
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de purification d’IgY
Gamme de produits Pierce
Type de colonne Précipitation
Format Kit, flacon
Cible de purification Anticorps IgY
Contenu et stockage Suffisant pour : Purifie les IgY de poulet à partir de 5 jaunes d’œuf
• Réactif de délipidation, 500 ml
• Réactif de précipitation d’IgY, 500 ml
• Séparateur d’œufs, 1 séparateur
Conserver à 4°C.
Quantité 1 L