Learn More
Thermo Scientific™ Détergent CHAPS (3-((3-cholamidopropyl) diméthylammonio)-1-propanesulfonate)
Détergents zwitterioniques non dénaturants qui perturbent les interactions protéiques non spécifiques avec moins d’agrégation protéique que les détergents non ioniques.
207.00€ - 1676.00€
Spécification
Description | CHAPS |
---|---|
Type de produit | Détergent zwitterionique |
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
Forme | Poudre |
Type de réactif | Détergent (pur) |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11841445
|
Thermo Scientific™
28299 |
CHAPS | 100 g |
1676.00€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11851445
|
Thermo Scientific™
28300 |
CHAPS | 5 g |
207.00€
5g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Thermo Scientific™ CHAPS est un détergent zwitterionique particulièrement bien adapté à la protection de l’état natif des protéines.
Les CHAPS sont des dérivés sulfobétaïne de l’acide cholique. Ces détergents zwitterioniques sont utiles pour solubiliser les protéines membranaires lorsqu’il est important de maintenir l’activité protéique. Le détergent CHAPS est soluble sur une vaste plage de pH (2 à 12) et s’élimine facilement d’une solution par dialyse en raison de sa concentration micellaire critique (CMC) élevée.
Points clés :
- Détergents zwitterioniques polyvalents
- Permettent une lyse en douceur mais efficace des cellules de mammifères en culture
- Non dénaturants et généralement ne désactivent pas les fonctions protéiques
- Peuvent être éliminés d’une solution par dialyse
- Communément utilisés pour la focalisation isoélectrique (IEF) et l’électrophorèse en 2D
Propriétés du détergent CHAPS :
- Dénomination chimique : 3-[(3-cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propanesulfonate
- Poids moléculaire : 614,88
- Classe de détergent : Zwitterionique
- Nombre d’agrégation : 10
- Poids moléculaire micellaire : 6149
- Concentration micellaire critique (CMC) : 8 à 10 mM (0,4920 à 0,6150 %, p/v)
- Point de trouble : ≥ 100°C
- Dialysable : Oui
Spécification
CHAPS | |
Conserver à température ambiante | |
Détergent (pur) |
Détergent zwitterionique | |
Poudre |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.