Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ CDI-activated Agarose Resin
Immobilisez de façon covalente les N-nucléophiles et les ligands d’amines primaires dans des conditions aqueuses ou organiques de solvants à l’aide de résine activée par le carbonyldiimidazole.
Marque: Thermo Scientific™ 20259
Description
L’agarose activée au CDI Thermo Scientific™ Pierce est un support de chromatographie poreux et à microbilles qui est activé avec des groupes carbonyldiimidazole pour l’immobilisation covalente de ligands d’affinité contenant des amines.
L’agarose activé par CDI Pierce est un support de chromatographie poreux et perlé qui est activé avec des groupes carbonyles diimidazole pour l’immobilisation covalente de protéines et d’autres molécules qui contiennent des N-nucléophiles. Le couplage peut être effectué dans des conditions aqueuses ou organiques de solvants, ce qui rend possible l’immobilisation de nombreux types de ligands. Une fois qu’une molécule est immobilisée, la résine d’affinité préparée peut être utilisée plusieurs fois dans des procédures typiques de purification par affinité.Points clés :
Chimie de couplage fiable : l’immobilisation se produit par la réaction des N-nucléophiles avec les groupes 1,1’-carbonyldiimidazole de la résine pour former des liaisons N-alkylcarbamate stables et non chargées
Facile à utiliser : aucun réactif secondaire n’est nécessaire ; il suffit de laver la résine d’équilibre dans le tampon de couplage alcalin et d’ajouter le ligand ; la réaction se produit spontanément
Activation stable : la demi-vie de l’hydrolyse est beaucoup plus longue que celle des activations des esters d’hydroxysuccinimide, ce qui rend les réactions d’immobilisation plus faciles à préparer et à contrôler ; simplifie la filtration et le lavage avant d’ajouter un ligand ou une protéine
Condition de couplage bien définie : la réaction est plus efficace avec les amines primaires à un pH de 9 à 11
Propriétés de l’agarose activé par CDI :
- Résine : microbilles d’agarose réticulé à 6 %
- Activation : au moins 50 μmol de groupes 1,1’-carbonyldiimidazole (CDI) par millilitre de résine
- Format : fourni avec stabilisation, suspension à 50 % dans l’acétone
Spécification
Stockage à 4°C. | |
10 mL | |
Résine | |
Flacon |
Pierce™ | |
Amine primaire | |
Carbonyldiimidazole | |
Affinité, résine d’agarose |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.