Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ c-Myc-Tag IP/Co-IP Kit
Microbilles d’agarose anticorps anti-c-Myc et ensemble complet de réactifs pour des interactions protéiques co-immunoprécipitées impliquant des protéines de fusion marquées par le c-Myc.
Marque:  Thermo Scientific™ 23620
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.49000kg
Code produit. 10571014
  • 668.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 17-07-2024
Description
Le kit d’IP / Co-IP de marqueur c-Myc Thermo Scientific™ Pierce fournit la résine d’affinité et d’autres réactifs nécessaires pour effectuer facilement des expériences d’immunoprécipitation (IP) ou de co-immunoprécipitation (co-IP) à l’aide d’une protéine marquée c-Myc comme appât.
Le peptide c-Myc (EQKLISEEDL) est devenu une marque de fusion appréciée pour l’expression de protéines recombinantes de mammifères, et ce kit facilite les expériences d’immunoprécipitation (IP) ou de co-immunoprécipitation (co-IP) impliquant des protéines marquées par c-Myc. Le kit comprend de l’agarose perlé réticulé auquel un anticorps anti-c-Myc hautement spécifique est immobilisé de façon covalente. Lors de l’incubation avec un échantillon contenant la protéine de fusion marquée, les complexes d’interaction impliquant la protéine d’appât marquée au c-Myc sont capturés sur les billes d’agarose. Après de simples étapes de lavage, le complexe d’interaction protéique spécifique est facilement élué de la résine dans le tampon d’élution fourni ou dans le tampon de chargement d’échantillons SDS-PAGE pour analyse ultérieure. Le kit comprend la résine d’affinité d’agarose préparée, des tampons, des colonnes de centrifugation pour microcentrifugeuse, un contrôle positif et des instructions faciles à suivre.
Points clés :
  • Spécifique : l’anticorps monoclonal anti-c-Myc immobilisé lie le marquage d’épitope c-Myc à une spécificité élevée, offrant des produits d’immunoprécipitation à haut rendement et une détection de transfert Western propre
  • Haute capacité : avec des résultats aussi bas que 1 μg d’anticorps anti-c-Myc en mode IP avec le lysat de contrôle positif
  • Rigoureux : le kit comprend un lysat de contrôle positif qui contient de la GST-c-Myc surexprimée pour valider les réactifs et le protocole spécifique, et les instructions fournissent des conseils pour la planification d’autres contrôles
  • Robuste : le système d’affinité est compatible avec IP ou Co-IP à partir de divers systèmes de lysats cellulaires et de tampons physiologiques (non dénaturants) ; choisissez des kits avec ou sans tampon de lyse cellulaire de mammifère
  • Facile et pratique : le kit complet comprend tous les réactifs nécessaires, des colonnes de centrifugation pratiques et des instructions faciles à suivre
Comprend :
Réactif d’extraction de protéine de mammifère M-PER™ (réf. n°23625 uniquement), résine d’agarose anti-c-Myc, boîte de TBS, tampon d’élution, tampon d’échantillon non réducteur avec de marqueur de piste, lysat de contrôle positif, colonnes de centrifugation pour microcentrifugeuse et tubes de prélèvement
Spécification
Spécification
Kit IP / Co-IP c-Myc-Tag Pierce
Purification par affinité
Pierce™
Extraction (avec marquage), immunoprécipitation (IP)
Kit IP/Co-IP
Kit
Suffisant pour : 25 réactions IP, chacune utilisant 5 µl de résine (5 µg d’anticorps anti-c-Myc)
• Résine d’agarose anti-c-Myc, 250 µl
• Contrôle positif avec marquage c-Myc (réf. n°23633), 500 µl
• Boîte de TBS (donne 500 ml), 1 boîte
• Tampon d’élution (pH 2,0), 2 x 25 ml
• Tampon de conditionnement (100 X), 5 ml
• Tampon d’échantillon sans réduction (5 X), 5 ml
• Colonnes de centrifugation et accessoires, 27 colonnes
• Tubes de prélèvement pour microcentrifugeuse, 100 tubes
Stocker le contrôle positif avec marquage c-Myc à -80°C. Stocker le kit d’application à 4°C.
Microcentrifugeuse
1 kit
Spécifique à la cible
25 réactions
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.