Learn More
Thermo Scientific™ Étalons d'albumine sérique bovine Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les étalons de BSA Thermo Scientific™ Pierce pour le dosage des protéines sont des échantillons de référence de haute qualité qui permettent de générer des courbes d’étalonnage et des contrôles de calibration précis lors du dosage des protéines totales.
Points clés :
Universel – reconnu comme la référence du secteur pour quantifier des protéines dans les dosages protéiques colorimétriques
Pur et stable – fourni dans une solution saline ultrapure à 0,9 % avec 0,05 % d’azoture de sodium ; stable à température ambiante
Précis et uniforme – formulation précise à 2,00 +/-0,03 mg/ml par rapport à une référence NIST
Pratique – faites votre choix entre des ampoules de 1 ml, un flacon de 50 ml ou un kit complet contenant sept dilutions prêtes à l’emploi
Inclut :
Solution de BSA à 2 mg/ml (Réf. 23209, 23210) ou kit de 7 solutions formulées à différentes concentrations (Réf. 23208)
Recommandé dans les cas suivants :
Étalon de quantification de dosage protéique ; contrôle de la récupération des protéines pour le dessalage et autres procédures de colonne ; étalonnage général de la lampe UV du spectrophotomètre (A280)
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | BSA dans du chlorure de sodium à 0,9 % contenant de l’azoture de sodium ; chacun offrant les concentrations suivantes (en μg/ml) : 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 Conserver à 2–8°C. |
| Description | Kit d’étalons pré-dilués Bovine Serum Albumin Standard Pierce |
| Doser | Étalons de protéines |
| Gamme de produits | Pierce |
| Type de produit | Test d’analyse quantitative des protéines |
| Spécificité | Non spécifique à la cible |
| À utiliser avec (application) | Étalon interne |
| Quantité | 7 x 3.5 ml |