Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotinylated Protein Interaction Pull-Down Kit
Code produit. 10035833 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10035833
Marque: Thermo Scientific™ 21115
Edge
Capturez et purifiez facilement les partenaires de liaison de toute protéine marquée à la biotine ou autre ligand à l’aide de ces billes d’agarose streptavidine et d’un ensemble complet de réactifs.
Le kit de pull down d’interactions des protéines biotinylées Thermo Scientific™ Pierce contient les composants nécessaires pour capturer et purifier les interacteurs d’une protéine ou d’un ligand marqué à la biotine.
Le kit permet d’effectuer un dosage de pull-down efficace avec une récupération et une reproductibilité élevées des protéines. Ce protocole utilise de la streptavidine immobilisée pour capturer une protéine biotinylée et un format de colonne de centrifugation qui permet une rétention complète du gel pendant chaque étape de capture, de lavage et d’élution. Lorsque la protéine appât biotinylée est immobilisée, elle peut résister à des lavages rigoureux et reste liée pendant l’élution de la protéine proie, ce qui entraîne une protéine proie isolée sans contamination de la protéine appât. Cette technique est idéale lors de l’utilisation de protéines natives ou recombinantes qui ne sont pas exprimées avec un marqueur de fusion. De plus, la protéine proie est isolée de la protéine appât immobilisée en utilisant des conditions de liaison natives et des conditions d’élution non dénaturantes. Le kit de pull-down d’interactions des protéines biotinylées est conçu pour enseigner la méthode aux premiers utilisateurs et pour accroître la facilité d’utilisation, la commodité pour les chercheurs expérimentés.
Points clés :
  • Pull-down de la biotine : purifie les interacteurs protéiques de toute protéine biotinylée ou de tout ligand marqué à la biotine
  • Le kit complet : fournit tous les composants et le protocole détaillé pour la purification des interactions protéine – protéine
  • Aucun équipement spécial n’est nécessaire : utilise des équipements et réactifs de laboratoire courants (par ex., microcentrifugeuse)
  • Efficacité des colonnes de centrifugation : les colonnes de microcentrifugation facilitent la manipulation simple et efficace des billes d’agarose à la streptavidine, y compris le traitement simple de plusieurs échantillons
Comprend :
Résine d’agarose à la streptavidine, boîte de TBS, tampon de blocage de biotine, tampon de lavage, tampon d’élution, colonnes de centrifugation et tubes de prélèvement
Recommandé dans les cas suivants :
Découvrez un nouveau complexe d’interaction protéique à l’aide d’une protéine biotinylée servant d’appât pour capturer un partenaire de liaison putatif à partir d’un lysat cellulaire ou d’un autre échantillon ; Confirmez l’expression d’une cible d’interaction protéique connue dans un lysat cellulaire ; Déterminez la capacité de deux protéines purifiées à interagir (se lier) dans diverses conditions de tampon ; Extrayez les informations sur l’interaction protéine – protéine des lysats de transcription / translation in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Suffisant pour : Au moins 25 réactions de pull-down, chacune utilisant 25 µl de résine
• Résine d’agarose à la streptavidine, 1,5 ml
• Pack de TBS (volume de 500 ml), 1 pack
• Solution de tampon de biotine, 15 ml
• Tampon de lavage (pH 5,0), 100 ml
• Tampon d’élution (pH 2,8), 50 ml
• Colonnes et accessoires de centrifugation Pierce, 27 colonnes
• Tubes de prélèvement pour microcentrifugeuse, 200 tubes
Conserver à 4°C
Doser Purification par affinité
À utiliser avec (équipement) Microcentrifugeuse
Gamme de produits Pierce
Quantité 1 kit
À utiliser avec (application) Pull-down (à base de biotine)
Cible Non spécifique à la cible
Type Kit de co-précipitation
Suffisant pour 25 réactions
Format Kit