Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotin-Fluorescein Conjugate
Biotine purifiée et BSA biotinylée, HRP, AP ou FITC à utiliser comme témoins ou pour amplifier le signal dans l’IHC via le complexe avidine-biotine (ABC).
Marque: Thermo Scientific™ 22030
335.92 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : CAS : 2420-94-2 Poids : 2.72160kg
Description
Les protéines biotinylées Thermo Scientific™ Pierce incluent la péroxydase de raifort marquée à la biotine (B-HRP), la phosphatase alcaline marquée à la biotine (PA-B) et la fluorescéine marquée à la biotine (B-FITC) à utiliser comme contrôles ou amplification de signal en immunohistochimie (IHC) via des techniques complexes biotine-avidine (ABC).
Le HRP biotinylé et l’AP biotinylé sont les plus couramment utilisés dans l’immunohistochimie (IHC) pour amplifier le signal des anticorps primaires biotinylés à l’aide de la méthode de coloration ABC. L’isothiocyanate de fluorescéine (FITC) ne peut pas être utilisé pour polymériser et amplifier le signal au même degré que les enzymes biotinylées car chaque molécule de fluor est marquée avec une seule molécule de biotine. Cependant, la variante fluorescente de la coloration ABC traditionnelle est possible avec cette molécule unique.Points clés :
Enzymes biotinylées : péroxydase de raifort marquée à la biotine (B-HRP), phosphatase alcaline (B-AP) et bêta-galactosidase (B-bGal) pour une utilisation dans la coloration au complexe d’avidine-biotine (ABC)
FITC biotinylée : amplifie le signal de la fluorescéine des anticorps primaires biotinylés en utilisant de l’avidine ou de la streptavidine plus de la fluorescéine biotinylée (B-FITC)
Témoins biotinylés : utilisent l’albumine sérique bovine biotinylée (B-ASB) ou l’une de ces molécules comme témoins positifs dans les méthodes d’analyse quantitative de la biotine
Spécification
Colorants classiques, biotine et analogues | |
5 mg | |
494/518 | |
Pleine | |
Conjugué de biotine (fluorescéine) |
Conjugué de fluorescéine-biotine Pierce | |
Conserver à 4°C, à l’abri de l’humidité.Expédié à température ambiante. | |
DMF (diméthylformamide) | |
Pierce™ |
Sécurité et traitement
- Biotin-Fluorescein
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Biotin-Fluorescein
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.