Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotin Coated Plates, Clear, 8-Well Strip
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
5 plates
Conditionnement:
5 pièces
Description
Les plaques Thermo Scientific™ Pierce revêtues de biotine peuvent être utilisées dans n’importe quel immunoessai avec la protéine de liaison à la biotine Thermo Scientific™ NeutrAvidin, la streptavidine, l’avidine ou d’autres protéines de liaison à la biotine.
Points clés :
- Groupe de biotine accessible pour la liaison de l’avidine, la streptavidine ou la protéine de liaison à la biotine NeutrAvidin™
- Prébloqué pour réduire la liaison non spécifique
- Format de plaque à barrettes de puits pour une meilleure praticité
- Volume de revêtement : 200 μl
- Volume de blocage : 300 μl
Spécification
Spécification
| Propriété de liaison | Capacité standard, affinité |
| Contenu et stockage | Conserver sous forme desséchée à 4°C. |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Conditionnement | 5/plaque |
| Gamme de produits | Pierce |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Plaque en barrettes revêtue |
| Matériau | Polystyrène |
| Volume (métrique) du puits | 200 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |