Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage des protéines BCA Pierce™ : compatible avec les agents réducteurs
Version compatible avec les agents réducteurs de notre kit de réactifs BCA apprécié pour mesurer la concentration de protéines dans les échantillons contenant des réducteurs de DTT ou de thiol BME.
Marque:  Thermo Scientific™ 23250
Code produit. 10750985
  • 328.00€ / 1 kit
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Cette version compatible avec les agents réducteurs (RAC) du dosage protéique BCA Thermo Scientific™ Pierce permet de déterminer avec précision la concentration protéique dans les échantillons contenant du dithiothréitol (DTT), du 2-mercaptoéthanol (BME), du TCEP et d’autres agents réducteurs de disulfure.
Le kit de dosage des protéines BCA – compatible avec les agents réducteurs (BCA-RAC) offre tous les avantages du dosage BCA d’origine, ainsi que la compatibilité avec les agents réducteurs disulfures à des concentrations couramment utilisées dans les tampons d’échantillons de protéines. Cette adaptation spéciale de la méthode populaire de dosage des protéines BCA Pierce permet une mesure précise de la concentration des protéines pour les échantillons contenant du DTT, du 2-ME ou du TCEP. Disponibles en formats de tubes et de microplaques, ces kits BCA compatibles avec les agents réducteurs (RAC) étendent la compatibilité déjà large des réactifs du protocole de dosage des protéines BCA pour inclure presque tous les types de composants couramment présents dans les échantillons de recherche protéique.
Points clés :
  • Compatibilité : échantillons de dosage contenant jusqu’à 5 mM de DTT, 35 mM de BME ou 10 mM de TCEP
  • Technologie BCA : ne modifie que légèrement le protocole standard de dosages de protéines BCA (incubation de 15 minutes avec le réactif de compatibilité) ; aucune étape de précipitation n’est requise
  • Petits échantillons : ne nécessite que 25 μl (kit standard) ou moins de 10 μl (kit de microplaques) d’échantillon
  • Colorimétrique : mesures effectuées à l’aide d’un spectrophotomètre standard ou d’un lecteur de plaques (562 nm)
  • Excellente uniformité : présente moins de variations protéine-à-protéine que les méthodes de liaison aux colorants
  • Linéarité élevée : la plage de fonctionnement linéaire du BSA est comprise entre 125 et 2 000 μg / ml
Comprend :
Réactifs BCA A et B, réactif de compatibilité, tampon de reconstitution et étalon d’albumine (2 mg/ml) ; le kit de microplaques comprend également des microplaques 96 puits compatibles avec les dosages
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Suffisant pour : 250 dosages en tube avec échantillons de 25µl
• Réactif A BCA, 250 ml
• Réactif B BCA, 25 ml
• Réactif de compatibilité, 10 x 20 mg
• Tampon de reconstitution, 15 ml
• Ampoules d’étalon d’albumine, 2 mg / ml, 10 x 1 ml
Conserver à température ambiante
Dosage BCA
Pierce™
Non spécifique à la cible
Détection basée sur une solution, absorbance
275 mL
Kit de dosage de protéines en tube BCA Pierce, compatible avec les agents réducteurs (RAC)
Colorimétrique
Test d’analyse quantitative des protéines
250 dosages en tube
Spectrophotomètre, lecteur de microplaques
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Pierce BCA Protein Assay Kit - Reducing Agent Compatible
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium carbonate, ¢2, 2'-Biquinoline!-4,4'-dicarboxylic acid, sodium salt (1:2), Sulfuric acid copp