Learn More
Thermo Scientific™ ManNAz (N-azidoacetylmannosamine tetraacylated)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les sucres azido Thermo Scientific™ Pierce (GlcNAz, GalNAz et ManNAz) sont des sucres marqués à l’azoture qui fournissent une approche hautement spécifique pour l’étude des glycoprotéines grâce au marquage métabolique in vivo et à la ligature chimiosélective.
Points clés :
Bioorthogonal : le groupe azido est petit, non réactif et absent des systèmes vivants ; en tant que tels, les composés azido-sucre n’interfèrent pas avec les voies cellulaires endogènes et ne remplacent pas leurs analogues naturels
Compatible : la chimie de la réaction avec les composés phosphine se produit efficacement dans des conditions de tampon simples ; ne nécessite aucun réactif accessoire tel que le cuivre ou les agents réducteurs
Chimiosélective : les groupes azotures et phosphine ne réagissent pas et n’interfèrent pas avec les composants des échantillons biologiques mais se conjuguent les uns avec les autres avec une grande efficacité
Polyvalent : le “tag” azoture peut être ciblé pour la détection, l’immobilisation, la conjugaison ou la purification par affinité en fonction du composé activé par la phosphine avec lequel elle réagit
Spécification
Spécification
| Description | Pierce ManNAz |
| Type de produit | ManNAz |
| Quantité | 5 mg |
| Contenu et stockage | Stockage à -20°C. Expédié à température ambiante. |
| Gamme de produits | Pierce |
| Réactivité chimique | Phosphine, alcyne |
| Groupement de réactifs | Amine, azoture |
| Solubilité | DMSO (diméthylsulfoxyde) |
| Marqueur ou colorant | Azoture |
| Type d’étiquette | Étiquette de chimie Staudinger, étiquette de chimie clic |