Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Avidin Agarose
Protéine de liaison à la biotine de l’avidine immobilisée sur de la résine d’agarose en microbilles pour les méthodes de purification par affinité impliquant des protéines et des ligands biotinylés.
298.00€ - 912.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 20 µg de liaison à la biotine par ml de résine |
---|---|
Contenu et stockage | Stockage à 4°C. Ne pas congeler. |
Gamme de produits | Pierce™ |
Cible | Molécule marquée à la biotine |
Type | Agarose |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11846734
|
Thermo Scientific™
20219 |
5 ml |
298.00€
5mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11866734
|
Thermo Scientific™
20225 |
5 x 5 mL |
912.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Thermo Scientific™ L'agarose avidine Pierce est une résine d'agarose en microbilles de haute qualité pour les procédures d'affinité de la biotine.
Informations complémentaires et commande en ligne
Cette résine d’affinité avec l’avidine est une agarose en microbilles réticulée sur laquelle l’avidine purifiée a été immobilisée de façon covalente. Les billes d’agarose liant la biotine sont disponibles sous forme de colonnes pré-conditionnées ou de pâtes de résine. La résine est conçue pour être utilisée dans diverses applications de purification par affinité des macromolécules biotinylées. Bien que la streptavidine offre généralement des performances supérieures, l’avidine est plus efficace dans certaines situations.L’avidine est une glycoprotéine tétramérique riche en tryptophane qui est présente dans le blanc d’œuf de poulet et les tissus des oiseaux, et l’avidine est très résistante à la dénaturation par des acides ou des enzymes protéolytiques. La résine d’agarose d’avidine se compose d’avidine purifiée qui a été immobilisée à l’agarose en microbilles réticulée à 6 %. Le support d’affinité qui en résulte est résistant aux fuites, stable à un pH compris entre 2 et 11, il est idéal pour les applications par écoulement par gravité et de centrifugation à faible vitesse.
Points clés :
- Le ligand immobilisé est de l’avidine purifiée à partir de blancs d’œufs de poulet
- Le support est en résine d’agarose en microbilles à 6 % réticulée (billes d’agarose)
- Fournis sous forme de colonnes de pâtes aqueuses stables ou pré-conditionnées
- Lie la biotine libre et les molécules biotinylées avec une haute affinité
Recommandé dans les cas suivants :
Liaison de l’anti-transferrine biotinylée à partir du sérum ; liaison de peptides biotinylés et élution avec une solution SDS/urée ; hybridation de l’ARN biotinylé à son ADN complémentaire et liaison à l’avidine immobilisée, avec élution ultérieure de l’ADN simple brin ; purification de l’ADN double brin
Spécification
20 µg de liaison à la biotine par ml de résine | |
Pierce™ | |
Agarose | |
Flacon |
Stockage à 4°C. Ne pas congeler. | |
Molécule marquée à la biotine | |
Avidine | |
Affinité, résine d’agarose |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.