Learn More
Thermo Scientific™ Miser™ Antibody Extender Solution NC
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Effectuez une détection par transfert Western avec beaucoup moins d’anticorps primaires à l’aide de la solution d’extension d’anticorps Thermo Scientific™ Pierce NC, un réactif de traitement des membranes en nitrate de cellulose post-transfert.
Points clés :
Obtenez un signal équivalent – utilisez au moins trois fois moins d’anticorps primaires que la normale et conservez une détectabilité du signal comparable ou supérieure
Tout mode de détection ou enzyme – la méthode fonctionne avec les modes de détection colorimétrique et par chimiluminescence et avec les systèmes à peroxydase de raifort (HRP) et à phosphatase alcaline (AP)
Protocole de 10 minutes facile à exécuter – investissez quelques minutes et économisez de l’argent sur votre anticorps primaire ; nos scientifiques ont réduit leur utilisation d’anticorps primaires coûteux jusqu’à 100 fois avec ce produit
Spécification
Spécification
| Type de produit | Antibody Extender Solution |
| Contenu et stockage | Store at room temperature. |
| Forme | Liquid |
| Membrane | Nitrocellulose Membrane |
| Gamme de produits | Miser |
| À utiliser avec (application) | ELISA, Western Blot |