Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkaline Phosphatase
Enzyme purifiée de phosphatase alcaline (AP, alk-phos) intestinale de veau à utiliser dans les dosages d’activité et la conjugaison d’anticorps pour le test ELISA et l’IHC.
1318.00€ - 5140.00€
Spécification
Contenu et stockage Stocker à 2–8°C.
À utiliser avec (application) Étude des protéines
Gamme de produits Pierce™
Marqueur ou colorant AP (phosphatase alcaline)
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10076073
Afficher les documents
Thermo Scientific™
31391
20 mg
1318.00€
20mg
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10299803
Afficher les documents
Thermo Scientific™
31392
5 x 20 mg
5140.00€
100mg
Expédition estimée: 13-01-2025
Description
La phosphatase alcaline Thermo Scientific™ Pierce est une enzyme purifiée de phosphatase alcaline intestinale de veau (PA ou alk-phos) à utiliser dans les dosages d’activité et la conjugaison d’anticorps pour les applications ELISA et d’immunohistochimie.
Points clés :
  • Forme purifiée - prête à se conjuguer sans dialyse préalable
  • L’activité n’est pas affectée par l’exposition à des agents antibactériens tels que l’azoture de sodium ou le thimérosal
  • Activité spécifique > 2 000 unités/mg
  • Une unité est définie comme la quantité qui hydrolysera 1,0 mol de p-nitrophényl phosphate par minute à 37°C dans 1,0 M de diéthanolamine, 0,5 mm de MgCl2, pH 7,8
Spécification
Spécification
Stocker à 2–8°C.
Étude des protéines
Pierce™
AP (phosphatase alcaline)
Documents
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.