Learn More
Thermo Scientific™ Agarose I (qualité biologie moléculaire)
Assurez une cohérence uniforme de lot à lot en préparant des gels d’électrophorèse à l’aide de préparations d’un mélange d’agaroses hautement purifiées, à fusion régulière ou à bas point de fusion.
Marque: Thermo Scientific™ 17852
642.69 EUR valable jusqu'au 2024-10-05
Utilisez le code promo "21627" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les agaroses Thermo Scientific™ Pierce sont des formulations hautement purifiées et soigneusement mélangées d’agarose à fusion régulière ou à faible fusion qui fournissent une cohérence d’un lot à l’autre pour la préparation de gels d’électrophorèse.
Points clés :
- Agarose I (qualité biologie moléculaire)
- Agarose à température de fusion régulière pour une électrophorèse nécessitant un niveau de pureté exceptionnel et des performances inégalées.
- Agarose II (faible fusion)
- Une agarose à basse température pour des applications spéciales nécessitant une température de fusion inférieure.
- Idéale pour la digestion / ligature par restriction “en gel” et la récupération d’ADN.
- À 1 %, forme un gel transparent très facile à manipuler qui offre une excellente résolution et d’excellentes caractéristiques de fusion.
- Fond à environ 65°C et reste fluide à 37°C pendant au moins 24 heures, fournissant ainsi une excellente matrice pour la manipulation enzymatique des échantillons.
Spécification
Conserver à température ambiante. | |
Point de fusion standard | |
500 g |
Électrophorèse sur gel | |
Agarose I (qualité biologie moléculaire) | |
100 bp à >30 kb |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.