Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à 96 puits en polystyrène Pierce™, opaques blanches
Liez les anticorps à haute capacité à l’aide de ces plaques de polystyrène spécialement formulées pour ELISA et d’autres immunodosages.
Marque: Thermo Scientific™ 15042
158.65 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Les microplaques Thermo Scientific™ Pierce 96 puits sont fabriquées en polystyrène spécialement formulé et traitées pour produire des caractéristiques de liaison dʼanticorps de grande capacité.
Les microplaques blanches opaques Thermo Scientific Pierce 96 puits sont fabriquées en polystyrène spécialement formulé et traitées pour produire des caractéristiques de liaison dʼanticorps de grande capacité. Ces microplaques ont une encoche d’angle pour lecteurs de plaques standard.Caractéristiques des microplaques blanches opaques à 96 puits :
• Plaques blanches opaques pour les dosages par fluorescence ou chimiluminescence
• Traitées pour offrir une capacité de revêtement protéique
• La surface à haute capacité de liaison d’anticorps améliore les performances globales des applications dʼimmunoessai
• Les plaques sont certifiées pour la performance, avec des coefficients de variation uniformément faibles entre les puits
Propriétés de la plaque :
• Capacité de liaison d’anticorps : Élevée, 400 ng IgG / cm2 (1 cm2 = volume de 100 µl)
• Interaction de liaison : hydrophobe-ionique
• Coefficient de variation puits-puits : CV ≤3 %
• Forme de puits (fond) : Plat
• Volume maximum de puits : 360 µl
Produits associés
Plaques Pierce™ en PS à 96 puits, encoche d’angle (réf. de réf. 15041)
Spécification
Adsorption, hydrophile | |
Colorimétrique | |
Pierce™ | |
Plaque à puits | |
360 μl | |
Non stérile | |
Fond plat |
Plaques Pierce en polystyrène 96 puits, opaques blanches | |
25/plaque | |
Blanc | |
En PS | |
96 | |
PS | |
Néant |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.