Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à 96 puits en polystyrène Pierce™, entaille de coin
Liez les anticorps à haute capacité à l’aide de ces plaques de polystyrène spécialement formulées pour ELISA et d’autres immunodosages.
Marque: Thermo Scientific™ 15041
486.40 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les microplaques Thermo Scientific™ Pierce 96 puits sont fabriquées en polystyrène spécialement formulé et traitées pour produire des caractéristiques de liaison dʼanticorps de grande capacité.
Les microplaques Pierce 96 puits sont des plaques de dosage transparentes et blanches à fond plat standard pour ELISA et dʼautres méthodes à base de protéines. Chaque lot est certifié pour garantir le respect de critères de performance stricts. Les variétés blanches opaques et transparentes sont disponibles respectivement dans les boîtes de 100 plaques et de 25 plaques. Utilisez les plaques transparentes pour effectuer des tests ELISA colorimétriques et dʼautres dosages pour la mesure dans les lecteurs de plaques de spectrophotomètre standard. Utilisez les plaques blanches pour effectuer des dosages fluorescents ou chimiluminescents pour la détection dans les lecteurs de fluorescence ou de luminomètre.Points clés :
- Polystyrène optiquement transparent spécialement formulé et traité pour fournir une capacité de revêtement protéique
- La surface à haute capacité de liaison améliore les performances globales des applications dʼimmunoessai
- Certifié pour la performance, avec des coefficients de variation (CV) toujours faibles entre les puits
Spécification
Adsorption, hydrophile | |
Plaques Pierce en polystyrène 96 puits, encoches d’angle | |
100/plaque | |
Transparent | |
En PS | |
96 | |
Fond plat | |
100 plates |
Conserver à température ambiante. | |
Colorimétrique | |
Pierce™ | |
Plaque à puits | |
360 μl | |
PS | |
Aucun |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.