Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de dosage des protéines Pierce™ à 660 nm
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le dosage protéique Pierce Thermo Scientific™ de 660 nm est une méthode colorimétrique prête à l'emploi rapide pour quantification des protéines totales.
Informations complémentaires et commande en ligne
Bien que le dosage protéique Pierce de 660 nm produise un niveau plus élevé de variation protéine-protéine (37 %) que d’autres dosages, tels que le dosage protéique BCA, le format simple à réactif et la compatibilité plus large des substances rendent le dosage de 660 nm plus pratique pour de nombreuses applications courantes. Le dosage protéique Pierce de 660 nm peut être réalisé dans un tube à essai ou sur une microplaque.
Le dosage est basé sur un complexe exclusif de teinture-métal qui se lie aux protéines dans un milieu acide. Lors de la liaison, le complexe teinture-métal rougeâtre devient vert, ce qui entraîne un décalage d’absorbance mesurable à des longueurs d’onde proches de 660 nm (645 à 670). Le colorant interagit principalement avec les résidus de base dans les protéines, comme l’histidine, l’arginine et la lysine et, dans une moindre mesure, la tyrosine, le tryptophane et la phénylalanine.
Points clés :
Polyvalent : fonctionne avec une plus grande gamme de détergents et d’agents réducteurs que d’autres dosages à base de colorants
Rapide : réactif unique avec un protocole simple de mélange et de lecture ; aucun réactif de travail à préparer
Exact : produit des courbes d’étalonnage plus linéaires qu’avec la méthode de dosage Bradford
Flexible : le dosage peut être effectué dans des tubes à essai ou des microplaques
Conserve les échantillons : ne nécessite que 10 μl pour les microplaques ou 100μ l pour les procédures de tubes à essai
Pratique : le stockage à température ambiante signifie aucune attente pour l’équilibrage des réactifs avant utilisation
Comprend :
Le kit contient le réactif de dosage Pierce de 660 nm et un ensemble de sept étalons de dosage protéique d’albumine prédiluée
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stockez le réactif de test à température ambiante. |
| Description | Réactif de dosage protéique Pierce de 660 nm |
| Doser | Réactif de dosage de protéines |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Gamme de produits | Pierce |
| Type de produit | Test d’analyse quantitative des protéines |
| Spécificité | Non spécifique à la cible |
| Suffisant pour | 500 dosages en tube ou 5000 dosages sur microplaques |
| À utiliser avec (application) | Détection basée sur une solution, absorbance |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre, lecteur de microplaques |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Pierce(R) 660nm Protein Assay Reagent, 750 mL.
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- MIXTURE LIST-Contient: Methyl alcohol