Learn More
Thermo Scientific™ Peptide DYKDDDDK 3X Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le peptide Pierce 3x DYKDDDDK est un peptide lyophilisé avec la séquence N-terminal Met-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Gly-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Ile-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys C-terminal (MDYKDHDGDYKDHDIDYKDDDDK). Son poids moléculaire est de 2861,9 g/mol. Pour une utilisation, reconstituer à 1,5 mg/ml dans le PBS.
Ce tricosa-peptide peut être utilisé pour éluer de manière compétitive les protéines de fusion marquées au DYKDDDDK à partir de supports d’affinité anti-DYKDDDDK immobilisés, en particulier lorsqu’une protéine marquée au DYKDDDDK est sensible à un faible pH. Remarque : le peptide Pierce 3x DYKDDDDK peut interférer avec les dosages de détermination des protéines et l’absorbance à 280 nm. Cependant, le peptide peut être retiré de l’éluat en dessalant (p. ex., avec les colonnes de centrifugation de dessalage Zeba, n° de catalogue Réf. 89891).
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | Pierce |
| Type de produit | peptides |
| Forme protéique | Recombinant |
| Quantité | 25 mg |
| Contenu et stockage | 5 x5 mg de peptide lyophilisé. Stocker entre -5 et -30°C. |
| Format | Poudre lyophilisée |
| Conditions d’expédition | Glace |
| À utiliser avec (application) | Purification et isolation des protéines |
| Forme | Poudre lyophilisée |
| Matrix | Affinity Resin |