Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Mercaptoethylamine-HCl
Le 2-aminoéthanethiol pur et cristallin (2-MEA-HCl, également appelé cystéamine-HCl), CAS 156-57-0 ; réduit de façon sélective les liaisons disulfures de la région de la charnière des anticorps.
Marque: Thermo Scientific™ 20408
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le 2-mercaptoéthylamine-HCl Thermo Scientific™ Pierce, généralement abrégé en 2-MEA, est un réducteur léger qui est souvent utilisé pour réduire de façon sélective les liaisons disulfure dans les régions de charnière dans les anticorps.
M.W. 113,61Spécification
Conserver sous forme desséchée à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante. | |
Pleine | |
Chlorhydrate de mercaptoéthylamine |
Pierce™ | |
6 x 6 mg |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 2-MERCAPTOETHYLAMINE - HCL
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-MercaptoethylamineHydrochloride
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.