Learn More
Thermo Scientific™ 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Acetonitrile, LC-MS Grade
Code produit. p-4589179 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4 pièces
Code produit. 13444279
Marque: Thermo Scientific™ 85177
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Préparation LC/MS haute pureté et faible absorption UV, idéale pour les applications HPLC et spectrométrie de masse.
L'acide trifluoroacétique à 0,1 % dans l'acétonitrile Thermo Scientific™ Pierce est une préparation de qualité LC/MS avec une grande pureté et une faible absorption UV, idéale pour les applications HPLC et spectrométrie de masse.
Cet acide trifluoroacétique à 0,1 % dans l’acétonitrile est spécialement purifié par une méthode exclusive et testé pour assurer la cohérence de lot en lot avec une faible absorbance UV, offrant ainsi la détection la plus sensible à travers les longueurs d’onde et prolongeant la durée de vie de l’équipement. Le grade de chromatographie et de spectrométrie de 0,1 % TFA dans l’acétonitrile est filtré à 0,2 micron, conditionné dans des flacons en verre ambré rincés au solvant et scellé sous d’azote avec des bouchons en fluorocarbone revêtus de PTFE pour une protection optimale.
Points clés :
  • Validé
    – Testé plus de 20 fois pour assurer une sensibilité LC/MS maximale
  • Purifié(e)
    – traitées, filtrées et scellées pour prolonger la durée de vie de la colonne LC/MS
  • Pratique
    – Conditionné pour éliminer la variabilité et réduire la manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Qualité LC-MS
Nom de l’article Acide trifluoroacétique (TFA)
Quantité 4 x 1 L
Contenu et stockage Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker à l’abri de la lumière directe du soleil.
Forme Liquide
Type de réactif Mélange de solvants, réactif à paire d’ions
Gamme de produits Pierce
À utiliser avec HPLC, spectrométrie de masse