Learn More
Thermo Scientific™ 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Acetonitrile, LC-MS Grade
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L'acide trifluoroacétique à 0,1 % dans l'acétonitrile Thermo Scientific™ Pierce est une préparation de qualité LC/MS avec une grande pureté et une faible absorption UV, idéale pour les applications HPLC et spectrométrie de masse.
Points clés :
Validé
– Testé plus de 20 fois pour assurer une sensibilité LC/MS maximale
Purifié(e)
– traitées, filtrées et scellées pour prolonger la durée de vie de la colonne LC/MS
Pratique
– Conditionné pour éliminer la variabilité et réduire la manipulation
Spécification
Spécification
| Qualité | LC-MS |
| Nom de l’article | Acide trifluoroacétique (TFA) |
| Quantité | 4 x 1 L |
| Contenu et stockage | Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker à l’abri de la lumière directe du soleil. |
| Forme | Liquide |
| Type de réactif | Mélange de solvants, réactif à paire d’ions |
| Gamme de produits | Pierce |
| À utiliser avec | HPLC, spectrométrie de masse |