Learn More
Thermo Scientific™ 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Acetonitrile, LC-MS Grade
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L'acide trifluoroacétique à 0,1 % dans l'acétonitrile Thermo Scientific™ Pierce est une préparation de qualité LC/MS avec une grande pureté et une faible absorption UV, idéale pour les applications HPLC et spectrométrie de masse.
Points clés :
Validé
– Testé plus de 20 fois pour assurer une sensibilité LC/MS maximale
Purifié(e)
– traitées, filtrées et scellées pour prolonger la durée de vie de la colonne LC/MS
Pratique
– Conditionné pour éliminer la variabilité et réduire la manipulation
Spécification
Spécification
| Qualité | LC-MS |
| Nom de l’article | Acide trifluoroacétique (TFA) |
| Quantité | 1 L |
| Contenu et stockage | Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker à l’abri de la lumière directe du soleil. |
| Forme | Liquide |
| Type de réactif | Mélange de solvants, réactif à paire d’ions |
| Gamme de produits | Pierce |
| À utiliser avec | HPLC, spectrométrie de masse |
Sécurité et traitement
- 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Acetonitrile, LC-MS Grade
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: acetonitrile