Learn More
Fisherbrand™ Pieds d’échafaudage
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Conditionnement:
4 pièces
Description
- Clé Allen fournie
- Fixation par vis à tête creuse pour tiges ou tubes de 13 mm de diamètre
- Fabriqués en acier inox ou en aluminium
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium |
| Type de produit | Support béquille |
| À utiliser avec (équipement) | À utiliser avec l'adaptateur de pied d'échafaudage 11598112. |