Learn More
Sartorius Pipettes électroniques Picus™ NxT, 8 canaux
GREENER_CHOICE
Code produit. 15330635 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 10 μL
10 à 300 μL
5 à 120 μL
50 à 1200 μL
Couleur:
Gris
Jaune
Orange
Violet
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15330635
Marque: Sartorius LH745341
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçues pour faciliter la charge de travail de l’utilisateur et se protéger des microtraumatismes répétés (MTR)
Les travaux de laboratoire nécessitent la répétition d’étapes de pipetage identiques, ce qui peut exercer des microtraumatismes sur la main et sur le bras, et donc compromettre les résultats. Pour limiter ce risque, une pipette électronique très ergonomique doit être utilisée pour réduire au minimum l’effort et les microtraumatismes. Les Sartorius Picus™ NxT sont les pipettes électroniques compactes et légères les plus sophistiquées et ergonomiques disponibles.
  • Protection par mot de passe pour les programmes stockés
  • Le soufflage répété permet de distribuer les dernières gouttelettes de liquide pour une récupération maximale
  • Inclut un bouton actionné par simple touche et une fonction d’éjection électronique de pointe ultralégère
  • Inclut un traceur de plaque pour la distribution de microplaques
  • Commande à piston électronique et frein pour un pipetage de précision
  • Filtres Safe-Cone pour éviter toute contamination
  • Molette de réglage pour le réglage du volume et la navigation
  • Gamme de modes de pipetage pour la dilution et la titration à la distribution répétée
  • Interface utilisateur intuitive dans un vaste choix d’options de langue : anglais, français, allemand, russe et chinois
  • Certificat d'étalonnage accrédité en 3 points
  • Compatible RFID pour la prise en charge d’actifs
  • Gamme de volumes : 0,2 μl à 1 200 μl
  • Livré sans adaptateur secteur USB (disponible séparément)
Applications :
Techniques de PCR et d’ADN / ARN, ELISA, analyse de protéines et culture cellulaire
Certifications
Marquage CE
Warranty
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Pointes compatibles Yellow Optifit Tips, 0.5-200uL (790201); Yellow SafetySpace Tips, 2-120uL (LHLF790101, 790101F)
Couleur Jaune
Nombre de canaux 8
Gamme de produits PICUS
Type Pipette électronique
Volume (métrique) 5 à 120 μL