Learn More
Picrotoxine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10607314 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10607314
Marque: Thermo Scientific Acros 131210010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 124-87-8 | C30H34O13 | 602.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 124-87-8
Formule moléculaire C30H34O13
Poids moléculaire (g/mol) 602.58
Clé InChI VJKUPQSHOVKBCO-DMRKGALJSA-N
Synonyme picrotoxin
CID PubChem 131846146
SMILES CC(=C)C1C2C3C4(C(C1C(=O)O2)(CC5C4(O5)C(=O)O3)O)C.CC12C3C4C(C(C1(CC5C2(O5)C(=O)O3)O)C(=O)O4)C(C)(C)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Picrotoxin
Point de fusion 199.0°C to 202.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Mixture of Picrotoxinin and Picrotin) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15,7527
Rotation spécifique − 32.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/5mL (100°C). Other solubilities: soluble in boiling alcohol (1gr/3mL),dilute acids,and alkalies; sparingly soluble in ether and ccl4,readily soluble in strong ammonia water and in aq.,solns of naoh.,1gr/13.5 mL in 95% ethan
Poids de la formule 602.58
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Picrotoxin
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
Hazard Statement
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./