Learn More
Solution d’acide picrique, qualité PE, Reagecon™
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
Inviolable
Description
L’acide picrique est utilisé en chimie organique pour la préparation de sels cristallins de bases organiques (picrates) aux fins d’identification et de caractérisation. Il est également utilisé dans la réaction de Jaffé pour tester la créatinine ; il forme un complexe coloré qui peut être mesuré à l’aide de la spectroscopie. Cette solution est préparée en ajoutant 10 g pour 1 L d’eau.
- Fabriquée dans une installation conforme à la norme ISO 9001 selon Eu. Ph. Chapitre 4 (4.1.1) Directives
- Fournie avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
- Le produit prêt à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre de la préparation de réactifs précis et de solutions volumétriques
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Trinitrophenol |
CAS | 88-89-1, 7732-18-5 |
Couleur | Jaune |
Formule moléculaire | C6H3N3O7 |
Formule linéaire | (O2N)3C6H2OH |
Synonyme | picric acid, trinitrophenol, carbazotic acid, picronitric acid, melinite, acide picrique, phenol trinitrate, picral, nitroxanthic acid, pikrinsaeure |
Clé InChI | OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
Concentration | 10 g/l |
Nom IUPAC | 2,4,6-trinitrophénol |