Learn More
Gilac™ Picking Bin
Picking Bin is open fronted for easily accessible contents. 6 available colors.
32.13€
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17948951
|
Gilac™
G152821 |
White |
32.13€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17968691
|
Gilac™
G152823 |
Yellow |
32.13€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17948601
|
Gilac™
G152828 |
Blue |
32.13€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17948691
|
Gilac™
G152834 |
Red |
32.13€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17988991
|
Gilac™
G152836 |
Green |
32.13€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17928441
|
Gilac™
G152877 |
Gray |
32.13€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Open fronted picking bins.
- Contents easily accessible.
- Stackable up to 2 metres.
- Stability reinforced through bin feet interlocking.
- Available in 6 colors, making it easier to differentiate the contents.
Spécification
Storage Bin | |
HDPE | |
Rectangular |