Learn More
Invitrogen™ PichiaPink™ Secreted Vector Kit
Kit de vecteurs sécrétés PichiaPink™
Marque: Invitrogen™ A11153
950.04 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le kit de vecteurs sécrétés PichiaPink™ contient le vecteur pPINKα-HC à utiliser avec le système d’expression des levures PichiaPink™. Le vecteur pPINKα-HC a été mis au point à partir du gène ADE2 en vue de combler la délétion ade2 au niveau des souches PichiaPink™. Le vecteur pPINKα-HC présente une séquence signal de sécrétion du facteur de conjugaison α, de sorte que toutes les protéines sont sécrétées. Vous pouvez commander le kit de vecteurs sécrétés PichiaPink™ pour remplir le kit système d’expression des levures PichiaPink™.Le kit de vecteurs sécrétés PichiaPink™ est fourni avec :
Pourquoi choisir le système d’expression des levures PichiaPink™ ?
Le système d’expression des levures PichiaPink™ est basé sur la levure Pichia pastoris. Les avantages de la levure Pichia pastoris sont les suivants : croissance rapide, contexte génétique bien défini, formulation simple des milieux et manipulation aisée. Depuis plus de 30 ans, la levure Pichia pastoris est utilisée par les laboratoires du monde entier pour produire des centaines de protéines différentes de nombreuses espèces, y compris humaines (réf. 1, 2). Le système d’expression des levures PichiaPink™ permet d’atteindre une production de protéines adaptée et rentable de petites à grandes échelles.
Pour plus d’informations sur l’obtention d’une licence commerciale pour le système d’expression des levures PichiaPink™, veuillez vous adresser à outlicensing@lifetech.com.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Liens connexes
Références
1. Cereghino JL, Cregg JM. Expression de protéines hétérologues dans la levure méthylotrophe Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 Jan;24(1):45-66. [PubMed]
2. Cereghino GP, Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Production de protéines recombinantes dans des cultures fermenteuses de la levure Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. Août 2002;13(4):329-32. [PubMed]
Spécification
Liquide | |
AOX1 | |
Le kit de vecteurs de protéine sécrétée PichiaPink™ contient 20 µg de pPinkα-HC (le plasmide à nombre de copies élevé avec la pré-séquence du facteur de conjugaison alpha S. cerevisiae) ainsi que des amorces de séquençage facteur α en 5’ et CYC1 en 3’. Conserver à -20°C. | |
Aucun site de clivage | |
Température ambiante | |
Enzyme de restriction / MCS |
Méthanol | |
Kit de vecteur | |
Ampicilline (AmpR) | |
Origine pUC | |
Non étiqueté | |
pPink |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.