Learn More
Thermo Scientific™ Piceatannol
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Piceatannol |
CAS | 10083-24-6 |
Point de fusion | 235.0°C |
Formule moléculaire | C14H12O4 |
Quantité | 250 mg |
Informations sur la solubilité | Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, dmso, dimethyl formamide,, acetone, ethyl acetate, benzene |
Clé InChI | CDRPUGZCRXZLFL-OWOJBTEDSA-N |
SMILES | OC1=CC(\C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)=CC(O)=C1 |
Nom IUPAC | 5-[(1E)-2-(3,4-dihydroxyphényl)éthényl]benzène-1,3-diol |
Poids moléculaire (g/mol) | 244.25 |