Learn More
Cytiva Marqueurs de pl
Exécutez ces marqueurs en parallèle avec les échantillons expérimentaux sur des gels de mise au point isoélectrique. Les marqueurs de pI Cytiva sont des mélanges lyophilisés de protéines stables, sans sel et hautement purifiées.
297.84€ - 440.00€
Spécification
Couleur Blanc
Type de produit pl Marker Kit
Forme Lyophilized
À utiliser avec (application) À utiliser pour la mise au point isoélectrique (IEF)
Quantité Kit 1 : 10 flacons
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Contenus des kits Plage de pH Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Contenus des kits Plage de pH Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
10024594
Afficher les documents
Cytiva
17-0472-01
Pepsinogen 2.80 pI (Native), Amylglucosidase 3.50 pI (Native), Methyl red (dye) 3.75 pI (Native), Glucose Oxidase 4.25 pI (Native), Trypsin inhibitor 4.55 pI (Native), bLactoglobulin A 5.20 pI (Native), Carbonic Anhydrase B (Bovine) 5.85 pI (Native) 2.5 to 6.5 pl Marker Kit Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10616515
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
17-0473-01
b-Lactoglobuline A : 5,20 pI (natif), Anhydrase carbonique B (bovin) : 5,85 pI (natif), Anhydrase carbonique B (humain) : 6,55 pI (natif), Myoglobine, acide : 6,85 pI (natif), Myoglobine, basique : 7,35 pI (natif), Lectine de lentille, acide : 8,15 pI (natif) 5 à 10,5 Kit de marqueurs de pI
440.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10649084
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
17-0471-01
Amylglucosidase : 3,50 pI (natif), Rouge de méthyle (colorant) : 3,75 (pI natif), Inhibiteur de trypsine : 4,55 (pI natif), b-Lactoglobuline A : 5,20 (pI natif), Anhydrase carbonique B (bovine) : 5,85 (pI natif), Anhydrase carbonique B (humaine) : 6,55 (pI natif) 3 à 10 Kit de marqueurs de pI
439.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Les marqueurs peuvent être exécutés en parallèle avec les échantillons expérimentaux sur des gels de mise au point isoélectrique et ne sont pas précolorés.
  • Le pI précisément défini des marqueurs permet un étalonnage permanent et précis des composants des échantillons
  • Les gradients de pH et de pI peuvent être mesurés à une unité de pH comprise entre 0,01 et 0,05
  • Le progrès de l’expérience de mise au point peut être surveillé visuellement, grâce à la mise au point du rouge de méthyle ou du cytochrome c
Ne pas utiliser dans les systèmes de dénaturation (urée).
Spécification
Spécification
Blanc
Lyophilized
Kit 1 : 10 flacons
pl Marker Kit
À utiliser pour la mise au point isoélectrique (IEF)
4°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 2 ans