Learn More
Gibco™ Phytone™ Peptone
Click to view available options
Quantité:
454 g
10 kg
Conditionnement:
10kg
454g
Descripción
- Spécialement conçu pour les applications de culture cellulaire
- Origine non animale
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | LUO |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
| Format | Flacon |
| À utiliser avec (application) | Production d’anticorps monoclonaux pour les traitements oncologiques et rhumatologiques, types de cellules microbiennes pour produire des vaccins pour la santé animale pour les porcs, tels que les vaccins contre Clostridial |
| Gamme de produits | Phytone |
| Quantité | 454 g |
| Source | Exempt de composants d’origine animale, soja |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido