Learn More
uvex Gants de sécurité Phynomic Pro
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
12
Conditionnement:
10 paires
Description
- La construction légère agit comme un deuxième peau pour garantir la sensibilité tactile
- La doublure en bambou / polyamide / élasthanne offre un niveau élevé de confort pour l’utilisateur
- Les fibres naturelles contribuent à absorber la vapeur d’eau
- La doublure en mousse aqua-polymère repousse la saleté et l’humidité
- Les matériaux respirants empêchent une transpiration excessive
- Meilleure prise en main dans les environnements secs, humides et huileux
- La technologie 3D Ergo garantit un ajustement sûr
- Exempts de substances nocives, conformément à la norme OEKO-TEX™ 100
- Tolérance cutanée confirmée par le proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Norme OEKO-TEX™ 100 |
| Applications | Industrie |
| Coating Material | Aqua-polymère Pro |
| Couleur | Bleu, Gris |
| Finition externe | Lisse |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Bambou, PA, Élasthanne |
| Type de produit | Gants de protection mécaniques |
| Dimensions | 6 |
| Afficher plus |