Learn More
uvex Gants de protection Phynomic FOAM avec revêtement en mousse aqua-polymère
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
5
8
9
10
12
Description
- Les gants de sécurité en polyamide ultra légers sont perméables à l’air et garantissent un haut niveau de dextérité
- Le revêtement aqua-polymère sur la paume et les doigts améliore la préhension
- Augmente la sensibilité tactile lors de l’assemblage de petites pièces
- La technologie 3D Ergo garantit un ajustement sûr
- Exempts de substances nocives, conformément à la norme OEKO-TEX™ 100
- Tolérance cutanée confirmée par le proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Norme OEKO-TEX™ 100 |
Structure | Seamless Knit |
Applications | Industrie |
Coating Material | Mousse aqua-polymère |
Couleur | Blanc, Gris |
Finition externe | Smooth |
Hand | Ambidextrous |
Matériau | PA, Élasthanne |
Type de produit | Mechanical Protection Gloves |
Dimensions | 12 |