Learn More
uvex Gants de protection contre les coupures Phynomic C5
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
12
Conditionnement:
10 paires
Description
- La construction légère agit comme un deuxième peau pour garantir la sensibilité tactile
- La composition optimale du matériau assure une protection contre les coupures de niveau C.
- La doublure en mousse aqua-polymère est respirante et repousse l’humidité
- Les gants sont fabriqués à partir de matériaux qui empêchent une transpiration excessive
- Meilleure préhension dans les environnements secs, et légèrement humides
- La technologie 3D Ergo garantit un ajustement sûr
- Exempts de substances nocives, conformément à la norme OEKO-TEX™ 100
- Tolérance cutanée confirmée par le proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Norme OEKO-TEX™ 100 |
| Applications | Industrie |
| Coating Material | Mousse aqua-polymère |
| Couleur | Bleu, Gris |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Dyneema™, PA, Élasthanne |
| Type de produit | Cut-resistant Gloves |
| Dimensions | 11 |
| Norme EN388 | 4X42C |
| Afficher plus |