Learn More
Uvex™ Phynomic C3 Cut Protection Gloves
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
12
Description
- La construction légère agit comme un deuxième peau pour garantir la sensibilité tactile
- Protection contre les coupures de niveau 3/B pour les tâches mécaniques
- La doublure en mousse aqua-polymère est respirante et repousse l’humidité
- Les gants sont fabriqués à partir de matériaux qui empêchent une transpiration excessive
- Meilleure préhension dans les environnements secs, et légèrement humides
- La technologie 3D Ergo garantit un ajustement sûr
- Exempts de substances nocives, conformément à la norme OEKO-TEX™ 100
- Tolérance cutanée confirmée par le proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Norme OEKO-TEX™ 100 |
Applications | Industrie |
Coating Material | Mousse aqua-polymère |
Couleur | Bleu clair, Gris |
Matériau | PA, Élasthanne, HPPE |
Dimensions | 7 |
Norme EN388 | 4X43B |
À utiliser avec (application) | Utilisation de machines, revêtements de sol/ carrelages |
Sexe | Unisexe |
Séries | Phynomic C3 |