Learn More
uvex Gants de sécurité Phynomic All-Round
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
5
6
7
8
9
10
11
12
Conditionnement:
10 paires
Description
- La construction légère agit comme une deuxième peau, pour maintenir un niveau élevé de sensation
- La doublure en mousse aqua-polymère est étanche à l’humidité et flexible
- Les matériaux respirants empêchent une transpiration excessive
- L’extérieur résistant aux saletés est idéal pour les tâches mécaniques
- Meilleure préhension dans les environnements secs et légèrement humides
- La technologie 3D Ergo garantit un ajustement sûr
- Exempts de substances nocives, conformément à la norme OEKO-TEX™ 100
- Tolérance cutanée confirmée par le proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Norme OEKO-TEX™ 100 |
| Applications | Industrie |
| Coating Material | Mousse aqua-polymère |
| Couleur | Gris, Noir |
| Finition externe | Lisse |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | PA, Élasthanne |
| Type de produit | Gants de protection mécaniques |
| Dimensions | 5 |
| Afficher plus |