Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ Plus PCR Master Mix
Thermo Scientific Phusion Plus PCR Master Mix is a convenient, ready-to-use 2X mixture of Phusion Plus DNA Polymerase, buffer, magnesium chloride, and dNTPs.
Marque:  Thermo Scientific™ F631L
765.70 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21655" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.04100kg
Code produit. 17238570
  • 806.00€ / 500 réactions
En stock
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Le format Master Mix de PCR Phusion Plus de Thermo Scientific simplifie la configuration de la réaction avec des étapes de pipetage minimales et conserve toutes les caractéristiques du format autonome.
  • Haute fidelité—fournit une précision de séquence >100X plus importante par rapport à la polymérase Taq
  • Configuration pratique—permet d’obtenir une température d’hybridation universelle de 60°C en PCR
  • Spécificité améliorée—modification par démarrage à chaud qui permet de réduire l’amplification non spécifique et la dégradation des amorces
  • Stabilité de paillasse—automatisation activée en raison de la stabilité de 24 heures des réactions assemblées
  • Haute tolérance aux inhibiteurs—fonctionne avec l’ADN de pureté sous-optimale
L’ADN polymérase Phusion Plus est un ADN polymérase à démarrage à chaud et haute fidélité qui réunit la technologie de fusion des protéines et l’hybridation d’amorces universelles. Il s’agit d’un ADN polymérase de correction semblable à Pyrococcus, fusionné à un domaine d’amélioration de la processivité, permettant au Master Mix de PCR Phusion Plus de générer des séquences de PCR avec une grande précision, sensibilité et tolérance aux inhibiteurs. Son nouveau tampon de réaction comprend des additifs exclusifs qui stabilisent les duplex d’amorce/de modèle pendant l’étape d’hybridation à 60°C. Cette formulation de tampon unique augmente la spécificité de la PCR sans avoir à optimiser la température d’hybridation pour chaque paire d’amorces, ce qui permet de gagner du temps et d’éviter les erreurs dans les analyses de PCR. De plus, avec le Master Mix de PCR Phusion Plus et sa fonction d’hybridation universelle, différentes réactions de PCR peuvent être analysées ensemble à l’aide d’un même protocole.
Le Master Mix de PCR Phusion Plus est inactif à des températures ambiantes en raison de son mécanisme de démarrage à chaud médié par les molécules Affibody, permettant la configuration et le stockage de réactions de PCR assemblées à température ambiante. L’activité enzymatique est entièrement restaurée après l’étape initiale de dénaturation.
Applications
  • PCR haute fidélité
  • Clonage
  • Génération de modèle à des fins de séquençage
  • PCR riche en GC
  • PCR à longue portée (jusqu’à 20 kb)
  • Mutagénèse
  • PCR à haut rendement
Spécification
Spécification
•Master Mix PCR Phusion Plus 2X, 10 x 1,25 ml
•Séquence activatrice Phusion GC 5X, 4 x 1,25 ml
•Eau, 10 x 1,25 ml
Conserver entre -25°C et -15°C
ADN polymérase Phusion Plus
Dry Ice
2X
Fonctionnalité Hot-Start intégrée
Arrondi
20 kb ou moins
Haut
15 à 30 s/kb
PCR standard, Clonage
>100X
500 Reactions
Master Mix prêt à l’emploi
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.