Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ Hot Start II DNA Polymerases (2 U/μL)
Code produit. p-9026014 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Colorless
Green
Nbre de réactions:
100 réactions
2000 réactions
500 réactions
Conditionnement:
100 unités
2000 unités
500 unités
Code produit. 13505170
Marque: Thermo Scientific™ F537S
Includes
ADN polymérase Phusion Hot Start II haute fidélité
  • ADN polymérase Phusion Hot Start II haute fidélité (2 U / μl)
  • 5 X Tampon Phusion HF
  • 5 X Tampon Phusion GC
  • DMSO
  • Solution de 50 mM de MgCl2
ADN polymérase Phusion Green Hot Start II haute fidélité
  • ADN polymérase Phusion Hot Start II (2 U / Glc muL) haute fidélité
  • 5 X Tampon Phusion Green HF
  • 5 X Tampon Phusion Green GC
  • DMSO
  • Solution de 50 mM de MgCl2
Les tampons Phusion et Phusion Green donnent 1,5 mM de MgCl2 dans la concentration finale (1x).
L’ADN polymérase à démarrage à chaud la plus précise sur le marché avec une spécificité extrême et des performances améliorées.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA polymerases set a gold standard for high performance PCR. Featuring an error rate 50-fold lower than that of Taq and 6-fold lower than that of Pfu, Phusion High-Fidelity DNA Polymerase is excellent choice for cloning and other applications requiring high fidelity. Phusion DNA polymerases offer robust performance with short protocol times, even in the presence of PCR inhibitors, and generate higher yields with lower enzyme amounts than other DNA polymerase.
L’ADN polymérase Phusion Hot Start II High-Fidelity à démarrage à chaud associe l’ADN polymérase Phusion et un ligand spécifique Affibody lié de façon réversible. Le ligand Affibody inhibe l’activité de l’ADN polymérase à température ambiante et empêche ainsi l’amplification de produits non spécifiques.
Le ligand Affibody inhibe également l’activité exonucléase 3‡ → 5‡ de la polymérase, empêchant la dégradation des amorces et de l’ADN modèle pendant la configuration de la réaction. À des températures de polymérisation, le ligand est libéré, rendant la polymérase pleinement active. L’ADN polymérase Phusion Hot Start II à démarrage à chaud ne nécessite pas d’étape d’activation distincte dans le protocole PCR, car elle est immédiatement réactivée à des températures élevées.
La nouvelle ADN polymérase Phusion Green Hot Start II à démarrage à chaud haute fidélité est une combinaison d’ADN polymérase Phusion Hot Start II et des tampons 5X Phusion Green. Les tampons contiennent un réactif de densité et deux colorants de suivi qui favorisent le chargement direct des produits issus de la PCR sur un gel. Le tampon coloré n’interfère pas avec les excellentes performances de l’ADN polymérase Phusion Hot Start II et est compatible avec des applications en aval, telles que le séquençage, la ligature et la digestion par des enzymes de restriction de l’ADN.
L’ADN polymérase Phusion Hot Start II High-Fidelity est la polymérase d’ADN à démarrage à chaud la plus précise du marché. Elle associe l’ADN polymérase Phusion et un ligand spécifique Affibody lié de façon réversible. L’Affibody inhibe l’activité de l’ADN polymérase à température ambiante et empêche ainsi l’amplification de produits non spécifiques.
Le ligand Affibody inhibe également l’activité exonucléase 3’ → 5’ de la polymérase, empêchant ainsi la dégradation des amorces et du modèle d’ADN durant l’installation de la réaction. À des températures de polymérisation, le ligand est libéré, rendant la polymérase pleinement active. L’ADN polymérase Phusion Hot Start II à démarrage à chaud ne nécessite pas d’étape d’activation distincte dans le protocole PCR, car elle est immédiatement réactivée à des températures élevées.
La nouvelle ADN polymérase Phusion Green Hot Start II à démarrage à chaud haute fidélité est une combinaison d’ADN polymérase Phusion Hot Start II et des tampons 5X Phusion Green. Les tampons contiennent un réactif de densité et deux colorants de suivi qui favorisent le chargement direct des produits issus de la PCR sur un gel. Le tampon coloré n’interfère pas avec les excellentes performances de l’ADN polymérase Phusion Hot Start II et est compatible avec des applications en aval, telles que le séquençage, la ligature et la digestion par des enzymes de restriction de l’ADN.
Points clés
  • Possibilité de préparation de la réaction à température ambiante
  • Réduction de l'amplification non spécifique
  • Empêche la dégradation de l’amorce lors de la préparation
  • Aucune réactivation nécessaire grâce à la technologie Hot Start (démarrage à chaud)
  • Fidélité extrême (52X Taq)
  • Vitesse de la polymérase diminuant les temps d'extension
  • Réactions robustes, optimisation minimale nécessaire
  • Rendement accru du produit avec un volume minimum d'enzyme
  • Chargement direct sur gel avec tampon vert
Applications
  • PCR haute fidélité
  • Haut débit
  • Modèles difficiles (riches en GC)
  • Génération de modèle à des fins de séquençage
  • PCR multiplex
  • PCR longue portée
  • Clonage
  • Mutagénèse†
  • Microarray
†Kit de mutagénèse dirigée Phusion également disponible.
Comprend
ADN polymérase Phusion Hot Start II à démarrage à chaud haute fidélité
  • ADN polymérase Phusion Hot Start II à démarrage à chaud haute fidélité (2 U / μl)
  • 5 X Tampon Phusion HF
  • 5 X Tampon Phusion GC
  • DMSO
  • Solution de 50 mM de MgCl2
ADN polymérase Phusion Green Hot Start II à démarrage à chaud haute fidélité
  • ADN polymérase Phusion Hot Start II à démarrage à chaud haute fidélité (2 U / μl)
  • 5 X Tampon Phusion Green HF
  • 5 X Tampon Phusion Green GC
  • DMSO
  • Solution de 50 mM de MgCl2
Les tampons Phusion et Phusion Green fournissent tous deux 1,5 mM de MgCl2 à la concentration finale 1X.
Danger : non
Durée de conservation : 24 mois
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Tampon de stockage : 20 mM de Tris-HCl (pH 7,4 à 25°C), 0,1 mM d’EDTA, 1 mM de DTT, 100 mM de KCl, stabilisants, 200 μg / ml de BSA et 50 % de glycérol.
Conditions de conservation : − 20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2 U/μl
Contenu et stockage • Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA Polymerase (2 U/μL)
• 5X Phusion Green HF Buffer
• 5X Phusion Green GC Buffer
• DMSO
• 50 mM MgCl2 solution
Phusion Green HF and GC Buffers both provide 1.5 mM MgCl2 in the final 1X concentration.
Store at –20°C.
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase Phusion Hot Start II haute fidélité
Vitesse de réaction Rapide
Type de produit ADN polymérase Hot Start
Quantité 100 U (2 U/μl)
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) Clonage, High-fidelity PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 52 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 100 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction Autonome
Taille (produit final) 20 kb ou moins
Couleur Green