Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ Hot Start II DNA Polymerases (2 U/μL)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Includes
Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase
- Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase (2U/μL)
- 5x Phusion HF Buffer
- 5x Phusion GC Buffer
- DMSO
- 50mM MgCl2 solution
- Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase (2U/Glc muL)
- 5x Phusion Green HF Buffer
- 5x Phusion Green GC Buffer
- DMSO
- 50mM MgCl2 solution
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA polymerases set a gold standard for high performance PCR. Featuring an error rate 50-fold lower than that of Taq and 6-fold lower than that of Pfu, Phusion High-Fidelity DNA Polymerase is excellent choice for cloning and other applications requiring high fidelity. Phusion DNA polymerases offer robust performance with short protocol times, even in the presence of PCR inhibitors, and generate higher yields with lower enzyme amounts than other DNA polymerase.
Points clés
- Possibilité de préparation de la réaction à température ambiante
- Réduction de l'amplification non spécifique
- Empêche la dégradation de l’amorce lors de la préparation
- Aucune réactivation nécessaire grâce à la technologie Hot Start (démarrage à chaud)
- Fidélité extrême (52X Taq)
- Vitesse de la polymérase diminuant les temps d'extension
- Réactions robustes, optimisation minimale nécessaire
- Rendement accru du produit avec un volume minimum d'enzyme
- Chargement direct sur gel avec tampon vert
Spécification
Spécification
| Concentration | 2 U/μl |
| Contenu et stockage | • ADN polymérase haute fidélité Phusion Hot Start II (2 U/µl) • Tampon HF 5X Phusion • Tampon GC 5X Phusion • DMSO • 50 mM de solution MgCl2 Conserver entre -5 et -30°C. |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Polymérase | ADN polymérase Phusion Hot Start II |
| Vitesse de réaction | Rapide |
| Type de produit | Mélange d’ADN polymérase Hot Start et dNTP |
| Quantité | 2000 units |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| À utiliser avec (application) | PCR standard, Clonage |
| Fidélité (par rapport à Taq) | 52 X |
| Afficher plus |