Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ Hot Start II DNA Polymerases (2 U/μL)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Includes
Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase
- Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase (2U/μL)
- 5x Phusion HF Buffer
- 5x Phusion GC Buffer
- DMSO
- 50mM MgCl2 solution
- Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase (2U/Glc muL)
- 5x Phusion Green HF Buffer
- 5x Phusion Green GC Buffer
- DMSO
- 50mM MgCl2 solution
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA polymerases set a gold standard for high performance PCR. Featuring an error rate 50-fold lower than that of Taq and 6-fold lower than that of Pfu, Phusion High-Fidelity DNA Polymerase is excellent choice for cloning and other applications requiring high fidelity. Phusion DNA polymerases offer robust performance with short protocol times, even in the presence of PCR inhibitors, and generate higher yields with lower enzyme amounts than other DNA polymerase.
- Pas de limitation de température pour l’hybridation
- Possibilité de préparation de la réaction à température ambiante
- Aucune réactivation nécessaire grâce à la technologie Hot Start (démarrage à chaud)
- Enzyme PCR rapide haute fidélité (6 fois plus rapide que les Pfu)
- Rendement du produit élevé avec de faibles volumes d’enzyme garantissant un excellent rapport coût/réaction
- Enzyme robuste offrant une tolérance élevée aux inhibiteurs de PCR et ne nécessitant qu’une optimisation minimale
Comprend :
Tampon HF Phusion (5x), tampon GC Phusion (5x) et solution de DMSO et de 50 mM de MgCl2. Les tampons HF et GC Phusion donnent 1,5 mM de MgCl2 dans la concentration finale (1 x).
Recommandées dans les cas suivants :
PCR rapide, PCR haute fidélité, clonage, amplicons longs ou difficiles, DHPLC, microarray
Spécification
Spécification
| Concentration | 2 U/μl |
| Contenu et stockage | Inclut : • ADN polymérase haute fidélité Phusion Hot Start II (2 U/μl) • Tampon HF Phusion 5X • Tampon GC Phusion 5X • DMSO • 50 mM de solution MgCl2 Les tampons HF et GC Phusion fournissent 1,5 mM de MgCl2 dans une concentration 1X finale. Conserver à -20°C. |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Polymérase | ADN polymérase Phusion Hot Start II |
| Vitesse de réaction | Rapide |
| Type de produit | ADN polymérase Hot Start |
| Quantité | 100 U (2 U/μl) |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| À utiliser avec (application) | Clonage, High-fidelity PCR |
| Fidélité (par rapport à Taq) | 52 X |
| Afficher plus |