Learn More
Phtalimide, dérivé de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10532771
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1074-82-4
Formule moléculaire C8H4KNO2
Poids moléculaire (g/mol) 185.22
Numéro MDL MFCD00005887
Clé InChI FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium phthalimide, potassium 1,3-dioxoisoindolin-2-ide, n-potassiophthalimide, phthalimide potassium salt, n-potassium phthalimide, unii-x6kka27dil, phthalimide, potassium salt, potassium phthalamide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, potassium salt, x6kka27dil
CID PubChem 3356745
Nom IUPAC Potassium ;isoindol-2-ide-1,3-dione
SMILES [K+].O=C1[N-]C(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalimide, potassium derivative
Point de fusion >300°C
Couleur Vert ou blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Poids de la formule 185.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Phthalimide, potassium derivative