Learn More
Anhydride phtalique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Phthalic anhydride |
Point de fusion | 129.0°C to 132.0°C |
Point d’ébullition | 284.0°C |
Point d’éclair | 152°C |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Quantité | 250 g |
Beilstein | 17,469 |
Fieser | 01,882; 17,148 |
Merck Index | 15,7484 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465606 | Certificat d’analyse | 22/08/2024 | 154962500,154960100,154960010,154960025 |
A0454212 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 154962500,154960100,154960010,154960025 |
A0452179 | Certificat d’analyse | 02/05/2023 | 154962500,154960100,154960010,154960025 |
A0396008 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 154962500,154960100,154960010,154960025 |
A0395127 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 154962500,154960100,154960010,154960025 |
Sécurité et traitement
- Phthalic anhydride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31