Learn More
Acide phtalique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide phtalique est utilisé comme ingrédient actif dans les polyesters et les résines alkydes. On l’utilise comme plastifiant pour le polychlorure de vinyle et autres polymères. Il est également utile dans la production d’anthraquinone, de phénolphtaléine et de pigments de phtalocyanine. Il sert de réactif organique dans la production de phtalates. Il est utilisé pour préparer le 1,3-cyclohexadiène via une réduction par amalgame de sodium.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’acide phtalique est utilisé comme ingrédient actif dans les polyesters et les résines alkydes. On l’utilise comme plastifiant pour le polychlorure de vinyle et autres polymères. Il est également utile dans la production d’anthraquinone, de phénolphtaléine et de pigments de phtalocyanine. Il sert de réactif organique dans la production de phtalates. Il est utilisé pour préparer le 1,3-cyclohexadiène via une réduction par amalgame de sodium.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et l’étherSoluble dans l’alcool. Légèrement soluble dans l’eau, le méthanol et l’éther. Insoluble dans le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phthalic acid |
| Point de fusion | 205°C (décomposition) |
| Beilstein | 608199 |
| Merck Index | 14,7371 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,alcohol and etherSoluble in alcohol; Slightly soluble in water,methanol and ether; Insoluble in chloroform. |
| Poids de la formule | 166.13 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Densité | 1,593 |
| Quantité | 5000g |
| Point d’éclair | 168°C (334°F) |
| Afficher plus |