Learn More
Anhydride phtalique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
60.20€ - 288.44€
Identifiants chimiques
CAS 88-99-3
Formule moléculaire C8H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 166.132
Numéro MDL MFCD00002467
Clé InChI XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
CID PubChem 1017
ChEBI CHEBI:29069
Nom IUPAC acide phtalique
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10745781
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
131072500
250g Flacon en plastique
60.20€
250g
10205140
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
131070010
1kg Flacon en plastique
136.68€
1kg
10762695
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
131070025
2,5kg Flacon en plastique
288.44€
2.50kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
88-99-3
166.132
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
1017
acide phtalique
C8H6O4
MFCD00002467
1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
CHEBI:29069
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Phthalic acid
200,0°C à 205,0°C
99%
MFCD00002467
15, 7483
Solubilité dans l’eau :7 g/l (25°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, peu soluble dans l’éther, pratiquement insoluble dans le chloroforme
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
166.132
CHEBI:29069
99%
168°C
Poudre cristalline fine
88-99-3
Blanc
C8H6O4
09, 791
1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
acide phtalique
1017
166.13
168 g/ml
Authentique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
Identifiant produit
  • Phthalic acid