Learn More
Phtaldialdéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
58.70€ - 837.00€
Identifiants chimiques
CAS | 643-79-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.13 |
Numéro MDL | MFCD00003335 |
Clé InChI | ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde |
CID PubChem | 4807 |
ChEBI | CHEBI:70851 |
Nom IUPAC | benzene-1,2-dicarbaldehyde |
SMILES | O=CC1=CC=CC=C1C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11460883
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13299.09 |
10 g |
58.70€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11470883
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13299.18 |
50 g |
214.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11480883
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13299.30 |
250 g |
837.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le phtaldialdéhyde est utilisé comme réactif fluorescent pour vérifier le dosage des amines présentes dans les protéines, les peptides par électrophorèse capillaire et chromatographie. Il est également utilisé pour le dosage du cholestérol dans la gamme picomole ainsi que pour la détermination fluorométrique de lʼhistamine, de lʼhistidine et dʼautres acides aminés. Le poly(phtalaldéhyde) est obtenu par la réaction de polymérisation qui est utilisée pour fabriquer une photorésine. Le dosage de lʼazote par o-phtaldialdéhyde (NOPA) est une méthode utilisée dans le processus de vinification pour mesurer lʼachèvement de la fermentation.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe phtaldialdéhyde est utilisé comme réactif fluorescent pour vérifier le dosage des amines présentes dans les protéines, les peptides par électrophorèse capillaire et chromatographie. Il est également utilisé pour le dosage du cholestérol dans la gamme picomole ainsi que pour la détermination fluorométrique de lʼhistamine, de lʼhistidine et dʼautres acides aminés. Le poly(phtalaldéhyde) est obtenu par la réaction de polymérisation qui est utilisée pour fabriquer une photorésine. Le dosage de lʼazote par o-phtaldialdéhyde (NOPA) est une méthode utilisée dans le processus de vinification pour mesurer lʼachèvement de la fermentation.
Solubilité
Soluble dans lʼacide acétique et le méthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, à la lumière et à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants, les amines et les bases fortes.
Identifiants chimiques
643-79-8 | |
134.13 | |
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N | |
4807 | |
benzene-1,2-dicarbaldehyde |
C8H6O2 | |
MFCD00003335 | |
o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde | |
CHEBI:70851 | |
O=CC1=CC=CC=C1C=O |
Spécification
o-Phthaldialdehyde | |
53°C à 57°C | |
98% | |
C8H6O2 | |
UN2923 | |
Air Sensitive | |
Soluble in acetic acid and methanol. Slightly soluble in water. | |
O=CC1=CC=CC=C1C=O | |
134.13 | |
CHEBI:70851 | |
98% |
643-79-8 | |
132°C (269°F) | |
98% | |
MFCD00003335 | |
878317 | |
o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde | |
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N | |
benzene-1,2-dicarbaldehyde | |
4807 | |
134.14 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H314-H318-H317
P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H301-H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDES CORROSIFS, TOXIQUES, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 211-402-2
missing translation for 'rtecsNumber' : TH6950000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Sensible à l’air
Recommended Storage : À conserver au froid ; conserver sous azote
- Phthalaldéhyde
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche