Learn More
Invitrogen™ Dextrane pHrodo™ Red et Green, 10 000 MW, pour l’endocytose
Description
Réalisez une imagerie à cellules vivantes de l’endocytose plus rapidement et avec plus de précision, sans avoir besoin d’étapes de lavage ou de colorant extincteur avec les conjugués de dextrane pHrodo Red et Green de 10 000 MW. Les conjugués de dextrane pHrodo Red et Green sensibles au pH ne sont pas fluorescents dans des environnements neutres, mais provoquent un signal fluorescent rouge ou vert vif dans les plages de pH comprises entre 5 et 8, comme ceux des endosomes et des lysosomes. Ces dextranes marqués au pHrodo peuvent être multiplexés avec d’autres colorants et utilisés dans les applications d’imagerie, de HTS, de traçage et de flux.
Le dextrane pHrodo Green (n° de cat. P35368), comme le dextrane pHrodo Red, offre des résultats rapides et précis pour les dosages d’endocytose et de phagocytose à cellules vivantes. Les conjugués pHrodo Green ne sont pas fluorescents à l’extérieur de la cellule à un pH neutre, mais sont fortement fluorescents en vert à des plages de pH acides, tels que celles des endosomes et des lysosomes. Le colorant pHrodo Green peut être multiplexé avec une grande variété de rapporteurs et de colorants bleus, rouges et rouge profond tels que Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 Red, NucBlue, RPF et Mitotracker Deep Red, entre autres. Le conjugué de dextrane pHrodo Green de 10 000 MW peut être utilisé dans l’imagerie cellulaire, l’analyse à haute densité, le criblage à haut débit et les applications de flux. Pour une sélection plus large de colorants compatibles, reportez-vous à l’outil de coloration cellulaire ou au SpectraViewer.
Principales applications utilisant des dextranes marqués :
il existe de nombreuses citations décrivant l’utilisation de dextranes marqués. Certaines des utilisations les plus courantes incluent :
• Traçage neuronal (antérograde et rétrograde) dans les cellules vivantes
• Traçage de lignées cellulaires dans les cellules vivantes
• Traçage neuroanatomique
• Examen des communications intercellulaires (par exemple, dans les jonctions lacunaires, pendant la cicatrisation des plaies, et pendant le développement embryonnaire)
• Étude de la perméabilité vasculaire et de l’intégrité de la barrière hémato-encéphalique
• Suivi de l’endocytose
• Surveillance de l’acidification (certains conjugués de colorant-dextrane sont sensibles au pH)
• Étude des propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique.
Normes de fabrication strictes
Nous offrons plus de 50 conjugués de dextranes fluorescents et biotinylés dans plusieurs plages de poids moléculaire. Les dextranes sont des polysaccharides hydrophiles caractérisés par leur poids moléculaire de modéré à élevé, une bonne hydrosolubilité et une faible toxicité. Ils présentent également une faible immunogénicité. Les dextranes sont biologiquement inertes en raison de leurs liaisons poly-(α-D-1,6-glucose) peu communes, qui les rendent résistantes au clivage par la plupart des glycosidases cellulaires endogènes.
Dans la plupart des cas, nos dextranes fluorescents sont bien plus brillants et ont une charge négative plus élevée que les dextranes disponibles auprès d’autres sources. De plus, nous utilisons des méthodes rigoureuses pour éliminer autant de colorant non conjugué qu’il est pratique, puis nous effectuons un dosage de nos conjugués de dextranes par chromatographie sur couche mince afin d’aider à garantir l’absence de contaminants à faible poids moléculaire.
Un large choix de substituants et de poids moléculaires
Nos dextranes sont conjugués à la biotine ou à une grande variété de fluorophores, dont sept de nos colorants Alexa Fluor et sont disponibles dans ces poids moléculaires nominaux (MW) : 3 000 ; 10 000 ; 40 000 ; 70 000 ; 500 000 et 2 000 000 daltons.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Mammifère |
| Couleur | Rouge |
| Contenu et stockage | Conserver à –20°C, desséché et à l’abri de la lumière. |
| Description | Dextrane pHrodo™ Red, 10 000 MW pour l’endocytose |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Analyse cellulaire |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope confocal, Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux, Instruments d’analyse à haut contenu |
| Type de produit | Supplément |
| Type de colorant | Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s), colorants sensibles au pH |
| Forme | Lyophilisé(e) |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.