Learn More
Molecular Probes™ Colorants indicateurs de pH intracellulaire AM pHrodo™ Red et Green
Code produit. 15387951
Click to view available options
Couleur:
Orange
Vert
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 15387951
Marque: Molecular Probes™ P35373
Edge
Quantifiez le pH intracellulaire avec les colorants indicateurs de pH intracellulaire pHrodo Red et Green AM, qui sont perméables aux membranes cellulaires et sont fluorescents dans les environnements cytosoliques acides. Les colorants indicateurs pHrodo Red et Green AM sont compatibles avec les plateformes de HCS, microplaque de fluorescence, cytométrie en flux et HTS.
Mesurez et quantifiez le pH intracellulaire avec les colorants indicateurs AM pHrodo Red et Green, qui sont des sondes fluorogéniques qui traversent la membrane cellulaire et restent dans l’espace intracellulaire lors du clivage par des estérases non spécifiques. Les colorants indicateurs AM pHrodo rouges et verts deviennent de plus en plus fluorescents lorsque le pH diminue et peuvent être utilisés pour quantifier le pH cytosolique dans la plage de 4–9. Ces colorants indicateurs peuvent également être utilisés dans des expériences multiplex au sein des applications HCS, cytométrie en flux, fluorométrie dans microplaques et HCS.
Les indicateurs de pH intracellulaire pHrodo Red (n° de cat. P35372) et Green (n° de cat. P35373) AM sont des sondes fluorogéniques utilisées pour mesurer le pH intracellulaire dans les cellules vivantes. Ils sont faiblement fluorescents à un pH neutre, mais de plus en plus fluorescents lorsque le pH diminue. Ces réactifs peuvent être utilisés pour quantifier le pH cytosolique cellulaire dans une plage comprise entre 4 et 9 avec un pKa de ∼6,5 et avec des spectres d’excitation/émission de 560/585 nm (pHrodo Red) ou de 509/533 nm (pHrodo Green).
Les colorants indicateurs de pH pHrodo Red et pHrodo Green sont photostables et adaptés à une utilisation dans les expériences de multiplexage. Le pHrodo Red est facilement multiplexable avec une grande variété de rapporteurs et de colorants bleus, verts et rouge profond tels que GFP, Fuo-4, calcéine, NucBlue, CellEvent Caspase 3/7 green, Mitosox Green et Mitotracker Deep Red, entre autres. Le pHrodo Green est facilement multiplexable avec une grande variété de rapporteurs et de colorants bleus, rouges et rouge profond, tels que Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 Red, NucBlue, RFP et Mitotracker Deep Red, entre autres.
La modification des colorants pHrodo Red et Green par des groupes d’ester AM se solde par une molécule non chargée qui peut pénétrer dans les membranes cellulaires. Une fois à l’intérieur de la cellule, les groupes bloquants lipophiles des colorants sont clivés par des estérases non spécifiques, ce qui entraîne des composés qui sont retenus dans l’espace intracellulaire. L’intensité de fluorescence de la sonde devient donc un indicateur du pH intracellulaire. L’utilisation ultérieure du kit de tampon d’étalonnage du pH intracellulaire (Réf. P35379) permet de quantifier ce pH intracellulaire.
Les colorants indicateurs de pH intracellulaire pHrodo Red et Green AM sont compatibles avec diverses plateformes, telles que la microscopie par fluorescence traditionnelle, l’analyse à haute densité (HCS), la cytométrie en flux et la fluorimétrie basée sur microplaques ou le criblage à haut débit (HTS). Ces réactifs sont également compatibles avec la microscopie par fluorescence grand champ ou confocale, la cytométrie en flux, les lecteurs de plaques de fluorescence et les instruments à haute densité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Vert
Contenu et stockage Conserver à 2–8°C, desséché et à l’abri de la lumière.
Description Indicateur de pH intracellulaire vert d’AM pHrodo™
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Analyse cellulaire
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux, Fluorimètre, Instruments d’analyse à haut contenu
Type de produit Indicateur de pH
Type de colorant Indicateur de pH
Emission Visible
Forme Liquide
Gamme de produits pHrodo
Quantité 50 μl
Solubilité DMSO (diméthylsulfoxyde)
Localisation subcellulaire Cytoplasme
Show More Show Less
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.