Learn More
Palintest™ Réactifs en comprimés de photomètres
Code produit. 11993607
Click to view available options
Plage:
0 à 0,5mg/L
0 à 1,5mg/L
0 à 100mg/L
0 à 250mg/L
0 à 500mg/L
Type:
Kit de test de chlore HR
Kit de test de molybdate HR
Kit de test de sulfure
Kit de test du fluorure
Kit de test d’alcalinité totale (Alkaphot)
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 11993607
Marque: Palintest™ PM162
Réactifs de photomètres sous forme de comprimés pratiques. Palintest™ ; les réactifs en comprimés de photomètres sont disponibles pour une variété de besoins d’analyses de l’eau.
  • Sous forme de comprimés pratiques.
  • Simplicité d’utilisation.
  • Disponibles pour de nombreux besoins d’analyses de l’eau.
Spécification
Nbre de tests 50
Quantité 50 / boîte
Plage 0 à 250mg/L
Suffisant pour 50 tests
Type Kit de test de chlore HR
compliance-icons
Identifiant produit
  • TEST CHLORE TOTAL 0-250MG/L
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver la peau contaminée soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: adipic acid, citricacid, potassium iodide